Imprimer
L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium (S)-3-amino-3-carboxypropanoate hydrate, Sodium L-aspartate monohydrate, L-Aspartic acid sodium salt monohydrate
451620250 451621000
ACRO451620250EA 32.9 EUR
ACRO451620250 ACRO451621000
L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate 97%
L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate
Formule: C₄H₆NNaO₄·H₂O
Poids moléculaire: 173.11 g/mol (155.10 anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00152960
Numéro CAS: 323194-76-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 8 to 12 %
Specific optical rotation +19.0° to +21.0° (20°C, 589 nm) (c=10, 2.4M HCl)
Titration with HClO4 ≥96.0 %