Imprimer
L-Alanyl-L-glutamine
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ACRO451610050EA 225 EUR
ACRO451610050 ACRO451610010
L-Alanyl-L-glutamine
Protéines et Peptides
  • Infrared spectrum: Conforms
  • Loss on drying: ≤1%
  • Residue after ignition: ≤0,1%
  • Specific optical rotation: 8,0 to 12,0° (20 °C, 589 nm) (C=5, H₂O)
  • Heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
  • Melting point: 213 to 220 °C