Imprimer
2-Methylfuran-3-boronic acid pinacol ester 90%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
451520010 451520050
ACRO451520010EA 272 EUR
ACRO451520010 ACRO451520050
2-Methylfuran-3-boronic acid pinacol ester 90%
2-Methylfuran-3-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₇BO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09879905
Numéro CAS: 864776-02-3
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥89.0 %