Imprimer
2-Amino-5-methoxybenzonitrile 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Amino-5-methoxy-benzonitrile
451340010 451340050
ACRO451340010EA 140 EUR
ACRO451340010 ACRO451340050
2-Amino-5-methoxybenzonitrile 95%
2-Amino-5-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₈N₂O
Poids moléculaire: 148.1600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05149280
Numéro CAS: 23842-82-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to brown Powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 45 °C
GC ≥94.0 %