2-Bromo-5-nitrothiophène 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₂BrNO₂S Point d'ébullition: 235…237 °C (1013 hPa) Point de fusion: 44…48 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00022493 Numéro CAS: 13195-50-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to tan Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 43 to 45 °C |
GC | ≥96.0 % |