Imprimer
Sodium sulfate décahydraté 99+% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
451100010 451100050
ACRO451100010EA 63.9 EUR
ACRO451100010 ACRO451100050
Sodium sulfate décahydraté 99+% pour analyses
Sodium sulfate décahydraté
Formule: Na₂SO₄·10H₂O
Point d'ébullition: 1429 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 884 °C
Densité: 1,464 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149189
Numéro CAS: 7727-73-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
pH 5.2 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤5 ppm