Imprimer
Acide 5-amino-2-pyridinecarboxylique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 5-Amino-2-pyridinecarboxylic acid
450980010 450980050
ACRO450980010EA 134 EUR
ACRO450980010 ACRO450980050
Acide 5-amino-2-pyridinecarboxylique 98%
Acide 5-amino-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₆N₂O₂
Point de fusion: 215…217 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684600
Numéro CAS: 24242-20-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %