Imprimer
Acide (4-iodophényl)acétique 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(4-Iodophenyl)acetic acid
450900010 450900050
ACRO450900010EA 74.6 EUR
ACRO450900010 ACRO450900050
Acide (4-iodophényl)acétique 97%
Acide (4-iodophényl)acétique
Formule: (C₆H₄I)CH₂COOH
Point de fusion: 140…141,5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082985
Numéro CAS: 1798-06-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 143 °C
HPLC ≥96.0 %