Imprimer
D(+)-Glucose monohydraté 99+%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol hydrate, Dextrose monohydrate
450740010 450740050 450740250
ACRO450740010EA 52.1 EUR
ACRO450740010 ACRO450740050 ACRO450740250
D(+)-Glucose monohydraté 99+%, très pur
D(+)-Glucose monohydraté
Formule: C₆H₁₂O₆·H₂O
Poids moléculaire: 198.17 g/mol
Point de fusion: 83
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149450
Numéro CAS: 14431-43-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ea2af2ca62ca94d86809070593a60aafd8cd1b&vid=e549b499dca7fb95811640efad1429268c8f6d8b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 8 to 10 %
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Residue after ign. (sulfated) ≤0.1 %