Imprimer
Chlorure d'hydrogène 4->6 N dans le propanol-2, technical
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
450720010 450720025
ACRO450720010EA 72.3 EUR
ACRO450720010 ACRO450720025
Chlorure d'hydrogène 4->6 N dans le propanol-2, technical
Chlorure d'hydrogène
Formule: HCl
Densité: 0,909 g/cm³
Point éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
UN: 2920
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Water ≤5 %
Strength 4 to 6 N