Imprimer
Calcium carbonate 99%, très pur
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Carbonate de calcium
ACRO450680250EA 509 EUR
ACRO450680250 ACRO450680050 ACRO450680010
Calcium carbonate 99%, très pur
Calcium carbonate
Formule: CaCO₃
Poids moléculaire: 100,09 g/mol
Point de fusion: 825 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010906
Numéro CAS: 471-34-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Titration Complexometric 98.5 to 101.5 %
Loss on drying ≤2.0 % (1 g, 200°C)
Insoluble matter ≤0.2 % (in dilute acetic acid)