Imprimer
Bromure d'ammonium 98%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ammonium bromure
450650010 450650025 450650100
ACRO450650010EA 71.6 EUR
ACRO450650010 ACRO450650025 ACRO450650100
Bromure d'ammonium 98%, très pur
Bromure d'ammonium
Formule: H₄BrN
Point d'ébullition: 235 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 452 °C (subl.)
Densité: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011419
Numéro CAS: 12124-97-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥97.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)