Bromure de calcium hydraté, très pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
Br₂Ca·H₂O Point de fusion: 730 °C Densité: 2,295 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149608 Numéro CAS: 71626-99-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder and/or chunks |
Titration Complexometric | ≥82 % (CaBr2) |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless to slightly hazy |
Acidity/alkalinity | Passes test |