Imprimer
(±)-1-(1-Naphtyl)éthylamine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (±)-1-(1-Aminoéthyl)naphtalène
450570050 450571000
ACRO450570050EA 73.8 EUR
ACRO450570050 ACRO450571000
(±)-1-(1-Naphtyl)éthylamine 98%
(±)-1-(1-Naphtyl)éthylamine
Formule: C₁₂H₁₃N
Point d'ébullition: 156 °C (15 mmHg)
Densité: 1,063 g/cm³
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004014
Numéro CAS: 42882-31-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6220 to 1.6240 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %