Acide chlorhydrique 37% pour analyses (max. 0,000001% Hg)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
HCl Point d'ébullition: 57 °C (760 mmHg) Point de fusion: –35 °C Densité: 1,18 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011324 Numéro CAS: 7647-01-0 UN: 1789 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Residue after ignition | ≤0.0005 % |
Titration with NaOH | ≥37.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.5 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤0.5 ppm |
Sulfite (SO3) | ≤1 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤1 ppm |
Bromine (Br) | ≤50 ppm |
Aluminium (Al) | ≤0.05 ppm |
Ammonium (NH4) | ≤1 ppm |
Arsenic (As) | ≤0.01 ppm |
Barium (Ba) | ≤0.02 ppm |
Beryllium (Be) | ≤0.02 ppm |
Bismuth (Bi) | ≤0.1 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤0.01 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Chromium (Cr) | ≤0.02 ppm |
Cobalt (Co) | ≤0.01 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.02 ppm |
Germanium (Ge) | ≤0.05 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.2 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.02 ppm |
Lithium (Li) | ≤0.01 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.01 ppm |
Manganese (Mn) | ≤0.1 ppm |
Mercury (Hg) | ≤0.01 ppm |
Molybdenum (Mo) | ≤0.02 ppm |
Nickel (Ni) | ≤0.02 ppm |
Potassium (K) | ≤0.1 ppm |
Sodium (Na) | ≤0.5 ppm |
Strontium (Sr) | ≤0.01 ppm |
Thallium (Tl) | ≤0.05 ppm |
Titanium (Ti) | ≤0.1 ppm |
Vanadium (V) | ≤0.01 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.05 ppm |
Zirconium (Zr) | ≤0.1 ppm |