Imprimer
4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine) (mixture of isomers) mélange d'isomères 99% (mélange d'isomères)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Bis(4-amino-3-methylcyclohexyl)methane, 4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine), 4,4'-Methylenebis(1-amino-2-methylcyclohexane), 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldicyclohexylmethane
450240010 450242500
ACRO450240010EA 384 EUR
ACRO450240010 ACRO450242500
4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine) (mixture of isomers) mélange d'isomères 99% (mélange d'isomères)
4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine) (mixture of isomers)
Formule: C₁₅H₃₀N₂
Poids moléculaire: 238.42 g/mol
Point d'ébullition: 93…100 °C (760 mmHg)
Densité: 0.94 g/cm³
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075535
Numéro CAS: 6864-37-5
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %