Imprimer
Perfluorokerosene 50% dans le PFK faible ébullition, ébullition élevée pour spectrométrie de masse
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO450130010EA 561 EUR
ACRO450130010
Perfluorokerosene 50% dans le PFK faible ébullition, ébullition élevée pour spectrométrie de masse
Perfluorokerosene
Point d'ébullition: 180 °C
Densité: 1,89 g/cm³
Point éclair: 46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132835
UN: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Suitability (for mass analysis) Passes test