Imprimer
3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
449930010 449930050
ACRO449930010EA 188 EUR
ACRO449930010 ACRO449930050
3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid 97%
Acide 3-hydroxy-4-quinoléinecarboxylique
Formule: C₁₀H₇NO₃
Poids moléculaire: 189.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01536959
Numéro CAS: 118-13-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %