Imprimer
4-Phenyl-1-butyne 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
449770050 449770250
ACRO449770050EA 153 EUR
ACRO449770050 ACRO449770250
4-Phenyl-1-butyne 97%
4-Phenyl-1-butyne
Formule: C₁₀H₁₀
Point d'ébullition: 190 °C
Densité: 0,926 g/cm³
Point éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041667
Numéro CAS: 16520-62-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %