Imprimer
Calcium stéarate (6,4 - 7,4% Ca), en poudre
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Stearic acid calcium salt
449720010 449720050
ACRO449720010EA 86 EUR
ACRO449720010 ACRO449720050
Calcium stéarate (6,4 - 7,4% Ca), en poudre
Calcium stéarate
Formule: C₃₆H₇₀CaO₄
Point de fusion: 145…160 °C
Densité: 1,065 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036390
Numéro CAS: 1592-23-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66064c431fc65dcdf98ff2bc1d0227f37de78108&vid=c1765b9467ae214d145f3824443319aa43d8bd1e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric 6.4 to 7.5 % (Ca)
Loss on drying ≤6 % (105°C, 3 hrs)
Ash 9 % to 10.5 %