Sodium hydroxyde 98%, en paillettes, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Hydroxyde de sodium
Formule:
NaOH Poids moléculaire: 40 g/mol Point d'ébullition: 1390 °C (760 mmHg) Point de fusion: 318 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003548 Numéro CAS: 1310-73-2 UN: 1823 ADR: 8 II Indice Merck: 14,08627 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Flakes |
Titration with HCl | ≥97.5 % |