Imprimer
[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-sulphonyl chloride, 4'-Chlorobiphenyl-4-sulphonyl chloride
450330010 450330100
ACRO450330010EA 54.8 EUR
ACRO450330010 ACRO450330100
[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride 97%
[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride
Formule: C₁₂H₈Cl₂O₂S
Point de fusion: 109…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631918
Numéro CAS: 20443-74-7
UN: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 112 °C
HPLC ≥96 % as diethylsulfonamide