Imprimer
Cytidine-5'-monophosphate (de la levure) 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5'-Cytidylic Acid, 5'-CMP, ((2R,3S,4R,5R)-5-(4-Amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl dihydrogen phosphate
449490010 449490050
ACRO449490010EA 112 EUR
ACRO449490010 ACRO449490050
Cytidine-5'-monophosphate (de la levure) 97%
Cytidine-5'-monophosphate
Formule: C₉H₁₄N₃O₈P
Point de fusion: 222 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006544
Numéro CAS: 63-37-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3 %
HPLC ≥96.0 %