Prednisolone 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₂₁H₂₈O₅ Point d'ébullition: 571 °C (1013 hPa) Point de fusion: 240 °C (déc.) Densité: 1,212 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003649 Numéro CAS: 50-24-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % |
HPLC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +113° to +119° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol) |