Imprimer
(S)-(-)-Oxyde de styrène 94%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (S)-Styrene oxide
449450050 449450250
ACRO449450050EA 188 EUR
ACRO449450050 ACRO449450250
(S)-(-)-Oxyde de styrène 94%
(S)-(-)-Oxyde de styrène
Formule: C₈H₈O
Poids moléculaire: 120.15 g/mol
Point d'ébullition: 192…194 °C
Point de fusion: –37 °C
Densité: 1.051 g/cm³
Point éclair: 79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064310
Numéro CAS: 20780-54-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥92 %
Specific optical rotation -31° to -35° (20°C, 589 nm) (neat)