4'-Chloro-2'-hydroxyacétophénone 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-(4-Chloro-2-hydroxyphényl)éthane-1-one
Formule:
C₈H₇ClO₂ Poids moléculaire: 170.6 Point de fusion: 27…30 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00238557 Numéro CAS: 6921-66-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 27 to 30 °C |
GC | ≥96.0 % |