Imprimer
N-Boc-4-oxo-L-proline methyl ester 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
449270010 449270050
ACRO449270010EA 91.2 EUR
ACRO449270010 ACRO449270050
N-Boc-4-oxo-L-proline methyl ester 97%
N-Boc-4-oxo-L-proline methyl ester
Formule: C₁₁H₁₇NO₅
Point de fusion: 42…45 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01861778
Numéro CAS: 102195-80-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 46 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +10° to +17° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)