Imprimer
2-Méthylnicotinate de méthyle 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
449250050 449250250
ACRO449250050EA 123 EUR
ACRO449250050 ACRO449250250
2-Méthylnicotinate de méthyle 97%
2-Méthylnicotinate de méthyle
Formule: C₈H₉NO₂
Point d'ébullition: 102…104 °C (10 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051961
Numéro CAS: 65719-09-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5145 to 1.5185 (20°C, 589 nm)
Water ≤1.5 %
GC ≥96.0 %