Imprimer
Lithium aluminium di-n-butylamide 0.16 M dans le 1,2-Diméthoxyéthane
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Lithium tetrakis(N-butyl-1-butanaminato)aluminate(1-), Aluminate(1-), tetrakis(N-butyl-1-butanaminato)-, lithium (1:1)
449191000 449195000
ACRO449191000EA 182 EUR
ACRO449191000 ACRO449195000
Lithium aluminium di-n-butylamide 0.16 M dans le 1,2-Diméthoxyéthane
Lithium aluminium di-n-butylamide
Formule: C₃₂H₇₂AlLiN₄
Point de fusion: –54 °C
Densité: 0,86 g/cm³
Point éclair: –6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051918
Numéro CAS: 15405-86-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Strength 0.14 to 0.18 M