Imprimer
3-Amino-1-bromoisoquinoline 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
449160010 449160050
ACRO449160010EA 267 EUR
ACRO449160010 ACRO449160050
3-Amino-1-bromoisoquinoline 97%
3-Amino-1-bromoisoquinoline
Formule: C₉H₇BrN₂
Point de fusion: 144…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102193
Numéro CAS: 13130-79-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 147 °C
HPLC ≥96.0 %