Imprimer
Diéthanolamine ACS
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,2'-Iminodiéthanol
ACRO449060010EA 252 EUR
ACRO449060010 ACRO449062500
Diéthanolamine ACS
Diéthanolamine
Formule: C₄H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 105,14 g/mol
Point d'ébullition: 268 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 27…30 °C
Densité: 1,0955 g/cm³
Point éclair: 176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002843
Numéro CAS: 111-42-2
UN: 3259
ADR: 8,III
REACH: 01-2119488930-28
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear viscous liquid
Water ≤0.15 %
Sulfated ash ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
GC ≤1 % (2-Aminoethanol)
GC ≤1.0 % (Triethanolamine)
Color scale ≤15 APHA
Apparent equivalent weight 104.0 to 106.0