Lithium chlorure 99% pour la biologie moléculaire
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
LiCl Poids moléculaire: 42.39 g/mol Point d'ébullition: 1382 °C (760 mmHg) Point de fusion: 605 °C Densité: 2.06 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011078 Numéro CAS: 7447-41-8 Indice Merck: 13,05550 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
Dnase,Rnase,Protease activity | Not detected |
Iron (Fe) | ≤0.0005 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |