Imprimer
Furosemide 97+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
448970010 448970050
ACRO448970010EA 59 EUR
ACRO448970010 ACRO448970050
Furosemide 97+%
Furosemide
Formule: C₁₂H₁₁ClN₂O₅S
Point de fusion: 218…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010549
Numéro CAS: 54-31-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.0 %