Imprimer
1,3-Di-tert-butylbenzène 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
448890010 448890050 448890250
ACRO448890010EA 144 EUR
ACRO448890010 ACRO448890050 ACRO448890250
1,3-Di-tert-butylbenzène 99%
1,3-Di-tert-butylbenzène
Formule: C₁₄H₂₂
Point d'ébullition: 106…107 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 10…11 °C
Densité: 0,86 g/cm³
Point éclair: 84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008830
Numéro CAS: 1014-60-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4890 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %