Imprimer
4,4-Diméthylcyclohexanone 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
448810010 448810050
ACRO448810010EA 61.1 EUR
ACRO448810010 ACRO448810050
4,4-Diméthylcyclohexanone 97%
4,4-Diméthylcyclohexanone
Formule: C₈H₁₄O
Point d'ébullition: 73 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 41…43 °C
Point éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234965
Numéro CAS: 4255-62-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 45 °C
GC ≥96.0 %