Tris(2-cyanoethyl)phosphine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Tris (2-cyanoethyl)phosphine, 3,3',3''-Phosphinetriyltris(propiononitrile), 3,3',3''-Phosphinidynetris(propiononitrile)
Formule:
C₉H₁₂N₃P Point d'ébullition: 235 °C (,9 mmHg) Point de fusion: 97…99 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013828 Numéro CAS: 4023-53-4 UN: 3464 ADR: 6.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 97 to 99 °C |
Titration Iodimetric | ≥94 % |