Imprimer
Phosphonate de di-tert-butyle 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Di-tert-butyl phosphite
449390010 449390050 449390250
ACRO449390010EA 33.8 EUR
ACRO449390010 ACRO449390050 ACRO449390250
Phosphonate de di-tert-butyle 96%
Phosphonate de di-tert-butyle
Formule: C₈H₁₉O₃P
Point d'ébullition: 66…68 °C (,5 mmHg)
Point éclair: 163 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00995019
Numéro CAS: 13086-84-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %