Imprimer
Méthylphosphonate de diisopropyle 90%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
449380050 449380250 449381000
ACRO449380050EA 53.3 EUR
ACRO449380050 ACRO449380250 ACRO449381000
Méthylphosphonate de diisopropyle 90%
Méthylphosphonate de diisopropyle
Formule: C₇H₁₇O₃P
Point d'ébullition: 50…51 °C (1 mmHg)
Densité: 0,985 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015022
Numéro CAS: 1445-75-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %