Ethyl azidoacetate 25% dans le toluène
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(2-ethoxy-2-oxoethyl)imino-iminoammonium, Ethyl 2-(1H-triazirin-1-yl)acetate, Acetic acid, 2-azido-, ethyl ester
Formule:
C₄H₇N₃O₂ Densité: 0,92 g/cm³ Point éclair: 7 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00190177 Numéro CAS: 637-81-0 UN: 1294 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
NMR | ≥24 % |