Imprimer
Acide 3-chloro-2-méthoxy-4-pyridinemétaborique 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
448770010 448772500
ACRO448770010EA 251 EUR
ACRO448770010 ACRO448772500
Acide 3-chloro-2-méthoxy-4-pyridinemétaborique 95%
Acide 3-chloro-2-méthoxy-4-pyridinemétaborique
Formule: C₆H₇BClNO₃
Point de fusion: 140 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06798255
Numéro CAS: 957060-88-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 142 °C
HPLC ≥94 %