Imprimer
Sodium borohydrure 12% en solution aqueuse, VenPure™
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
448510025 448511000 448515000
ACRO448510025EA 287 EUR
ACRO448510025 ACRO448511000 ACRO448515000
Sodium borohydrure 12% en solution aqueuse, VenPure™
Sodium borohydrure
Formule: NaBH₄
Point d'ébullition: 130…135 °C (760 mmHg)
Densité: 1,4 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003518
Numéro CAS: 16940-66-2
UN: 3320
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Color scale ≤50 APHA
Titration with HCl 38.0 to 42.0 % w/w (NaOH)
Titration with Na2S2O3 11.85 to 12.15 % w/w (NaBH4)
Iron (Fe) ≤10 ppm
Methanol ≤2000 ppm