Imprimer
Sodium borohydrure 99%, en grenailles, VenPure™ SF, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium tétrahydruroborate, Sodium tétrahydroborate, Sodium tétrahydridoborate
448500025 448500100 448501000 448505000
ACRO448500025EA 1140 EUR
ACRO448500025 ACRO448500100 ACRO448501000 ACRO448505000
Sodium borohydrure 99%, en grenailles, VenPure™ SF, pur
Sodium borohydrure
Formule: NaBH₄
Poids moléculaire: 37.83 g/mol
Point de fusion: 360 °C (déc.)
Point éclair: 69
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003518
Numéro CAS: 16940-66-2
UN: 1426
ADR: 4.3 I
Indice Merck: 13,08664
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Granules
Assay ≥98.5 % (Hydrogen evolution)
Iron (Fe) ≤5 ppm
Silicon dioxide (SiO2) 21 to 500 ppm
Fines ≤8.5 % (< 0.5 cm)