Imprimer
Sodium borohydrure 99%, en poudre, VenPure™ SF, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
448480025 448480100 448481000 448485000
ACRO448480025EA 1130 EUR
ACRO448480025 ACRO448480100 ACRO448481000 ACRO448485000
Sodium borohydrure 99%, en poudre, VenPure™ SF, pur
Sodium borohydrure
Formule: NaBH₄
Point de fusion: 360 °C (déc.)
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003518
Numéro CAS: 16940-66-2
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Fine powder
Lightness 91.4 to 100 (lightness scale)
Titration with Na2S2O3 ≥98.5 %
Silicate (as SiO2) 0.0021 to 0.30 %
Iron (Fe) ≤5 ppm