Imprimer
Gel de silice cartes indicatrices d'humidité exempt de cobalt
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
448430100 448430250
ACRO448430100EA 62.7 EUR
ACRO448430100 ACRO448430250
Gel de silice cartes indicatrices d'humidité exempt de cobalt
Gel de silice
Formule: SiO₂
Poids moléculaire: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: 1710
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Suitability Passes test