Imprimer
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté 99%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium phosphate disodique dodécahydraté, Sodium phosphate dibasique dodécahydraté
448160010 448160050
ACRO448160010EA 70.8 EUR
ACRO448160010 ACRO448160050
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté 99%, très pur
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté
Formule: Na₂HPO₄·12H₂O
Poids moléculaire: 358.14 g/mol
Point de fusion: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149181
Numéro CAS: 10039-32-4
Indice Merck: 13,08733
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Water 57 to 61 %
pH 8.4 to 9.6
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm