Imprimer
Ammonium iodure 99%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Iodure d'ammonium
448070025 448071000 448075000
ACRO448070025EA 1130 EUR
ACRO448070025 ACRO448071000 ACRO448075000
Ammonium iodure 99%, très pur
Ammonium iodure
Formule: NH₄I
Point de fusion: 551 °C (subl.)
Densité: 2,51 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011424
Numéro CAS: 12027-06-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder (May turn yellow on storage)
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %
Residue after ignition ≤0.05 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %