Imprimer
tétra-Sodium diphosphate décahydraté 99-103% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tétra-Sodium pyrophosphate décahydraté
448061000 448060025 448065000
ACRO448061000EA 26.4 EUR
ACRO448061000 ACRO448060025 ACRO448065000
tétra-Sodium diphosphate décahydraté 99-103% ACS
tétra-Sodium diphosphate décahydraté
Formule: Na₄P₂O₇·10H₂O
Point d'ébullition: 93,8 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 80 °C
Densité: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149200
Numéro CAS: 13472-36-1
EINECS: 231-767-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
pH 9.5 to 10.5 (5% solution at 25.0°C)
Titration with HCl 99.0 to 103.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %