Imprimer
Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate (40,0 - 45,0% MgO) pour biochimie
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
448040025 448045000
ACRO448040025EA 486 EUR
ACRO448040025 ACRO448045000
Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate (40,0 - 45,0% MgO) pour biochimie
Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate
Formule: C₄H₂Mg₅O₁₄·5H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149784
Numéro CAS: 56378-72-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration Complexometric 40.0 to 43.5 % (MgO)
Arsenic (As) ≤4 ppm
Iron (Fe) ≤0.02 %
Lead (Pb) ≤10 ppm
Acid insoluble substances ≤0.05 % (in HCl)