tri-Sodium phosphate dodécahydraté 98% pour biochimie
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
Na₃PO₄·12H₂O Point de fusion: 75 °C Densité: 1,62 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149198 Numéro CAS: 10101-89-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to white Crystalline powder |
UV | at 280 nm A: ≤0.025 |
Titration excess HCl | 97.5 to 102.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.01 % |
Cadmium (Cd) | ≤0.0005 % |
Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Copper (Cu) | ≤0.0005 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.0005 % |
Manganese (Mn) | ≤0.0005 % |
Nickel (Ni) | ≤0.0005 % |
Nitrogen (N) | ≤0.001 % |
Zinc (Zn) | ≤0.0005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001 % |
Free alkali (NaOH) | ≤2.5 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % (in water) |