Imprimer
Sodium thiosulfate pentahydraté 99+% pour biochimie
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium hyposulfite pentahydraté
447940010 447942500
ACRO447940010EA 200 EUR
ACRO447940010 ACRO447942500
Sodium thiosulfate pentahydraté 99+% pour biochimie
Sodium thiosulfate pentahydraté
Formule: Na₂S₂O₃.5H₂O
Point de fusion: 48,5 °C
Densité: 1,72 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149186
Numéro CAS: 10102-17-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals
Titration Iodimetric 99.0 to 101.0 %
Solubility (1 M in water) Clear colorless
pH 6.0 to 7.5 (5 % in water)
Chloride (Cl) ≤0.008 %
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.1 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm